Methylpalmitat

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Hexadecansäuremethylester, Methylhexadecanoat, Palmitinsäuremethylester

C14192100
EHERC14192100EA 44 EUR
EHERC14192100
Methylpalmitat
Methylpalmitat
Formel: C₁₇H₃₄O₂
Molecular Weight: 270,46 g/mol
Siedepunkt: 417 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29,9 °C
Dichte: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008994
CAS-Nummer: 112-39-0
EINECS: 203-966-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR