Capronsäure

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Hexansäure

C14196000
EHERC14196000EA 34 EUR
EHERC14196000
Capronsäure
Capronsäure
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –4,8 °C
Dichte: 0,9276 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004421
CAS-Nummer: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
UN: 2829
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01765

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR