Ethylhexanoat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Ethylcaproat, Hexansäureethylester, Capronsäureethylester
C14196200
EHERC14196200EA 42 EUR
EHERC14196200
Ethylhexanoat
Ethylhexanoat
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 168 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –67 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 52 °C
MDL: MFCD00009511
CAS-Nummer: 123-66-0
EINECS: 204-640-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03812