Methylhexanoat

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Methylcaproat, Capronsäuremethylester, Hexansäuremethylester

C14196400
EHERC14196400EA 42 EUR
EHERC14196400
Methylhexanoat
Methylhexanoat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009510
CAS-Nummer: 106-70-7
EINECS: 203-425-1
UN: 3272
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR