1-Hexanol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: Pentylcarbinol, 1-Hexylalkohol, 1-Hydroxyhexan
C14196700
EHERC14196700EA 38 EUR
EHERC14196700
1-Hexanol
1-Hexanol
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Molecular Weight: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002982
CAS-Nummer: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM