(±)-2-Hexanol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
(±)-Butyl-methylcarbinol, (±)-Methyl-butylcarbinol, (±)-2-Hydroxyhexan
C14196800
EHERC14196800EA
31
EUR
EHERC14196800
(±)-2-Hexanol
(±)-2-Hexanol
Formel:
C₆H₁₄O Molecular Weight: 102,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004585 CAS-Nummer: 626-93-7 |