(±)-3-Hexanol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: (±)-Propyl-ethylcarbinol, (±)-Ethyl-propylcarbinol, (±)-3-Hydroxyhexan

C14196900
EHERC14196900EA 32 EUR
EHERC14196900
(±)-3-Hexanol
(±)-3-Hexanol
Formel: C₆H₁₄O
Molecular Weight: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,819 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004582
CAS-Nummer: 623-37-0
EINECS: 210-790-0
UN: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39530c9bef58d2cdcee4bbc14b525d77fdf89c21&vid=f007f095722cbdace163e1263edb2bf7a2739678&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR