1-Hexen
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C14202100
EHERC14202100EA 39 EUR
EHERC14202100
1-Hexen
1-Hexen
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 63 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –140 °C
Dichte: 0,675 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009505
CAS-Nummer: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
UN: 2370
ADR: 3,II