n-Hexylbenzol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 1-Phenylhexane, Hexylbenzene
C14207000
EHERC14207000EA 43 EUR
EHERC14207000
n-Hexylbenzol
n-Hexylbenzol
Formel: C₁₂H₁₈
Molecular Weight: 162,27 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0,8666 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009526
CAS-Nummer: 1077-16-3
EINECS: 214-070-7
UN: 3082
ADR: 9,III