4-Hexylphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
C14209000
EHERC14209000EA 54 EUR
EHERC14209000
4-Hexylphenol
4-Hexylphenol
Formel: C₁₂H₁₈O
Molecular Weight: 178.27 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (0.01 mmHg)
Schmelzpunkt: 28
Dichte: 0.9628 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00051313
CAS-Nummer: 2446-69-7
EINECS: 219-501-2
UN: 2430
ADR: 8 III