Hydrocortison-21-acetat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Hydrocortisone acetate
C14224020
EHERC14224020EA
46
EUR
EHERC14224020
Hydrocortison-21-acetat
Hydrocortison-21-acetat
Formel:
C₂₃H₃₂O₆ Molecular Weight: 404,51 g/mol |
MDL:
MFCD00037714 CAS-Nummer: 50-03-3 EINECS: 200-004-4 |