Butyl-4-hydroxybenzoat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Butylparaben, 4-Hydroxybenzoesäurebutylester
C14228780
EHERC14228780EA 62 EUR
EHERC14228780
Butyl-4-hydroxybenzoat
Butyl-4-hydroxybenzoat
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molecular Weight: 194.23 g/mol
Siedepunkt: 156…157 °C (3.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 73
Dichte: 1.23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016478
CAS-Nummer: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 13,01583