4-Hydroxybenzoesäureethylester
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: p-Hydroxybenzoesäureethylester, 4-Hydroxybenzoesäureethylester, Ethylparaben
C14228800
EHERC14228800EA 39 EUR
EHERC14228800
4-Hydroxybenzoesäureethylester
4-Hydroxybenzoesäureethylester
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 297 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 116…118 °C
Dichte: 1,078 g/cm³ (131 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002353
CAS-Nummer: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 13,03869