Heptyl-4-hydroxybenzoat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Heptylparaben, 4-Hydroxybenzoesäureheptylester
C14228820
EHERC14228820EA
70
EUR
EHERC14228820
Heptyl-4-hydroxybenzoat
Heptyl-4-hydroxybenzoat
Formel:
C₁₄H₂₀O₃ Molecular Weight: 236,31 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016481 CAS-Nummer: 1085-12-7 EINECS: 214-115-0 |