Methyl-4-hydroxybenzoat
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxybenzoesäuremethylester, Methylparaben
C14229000
EHERC14229000EA 39 EUR
EHERC14229000
Methyl-4-hydroxybenzoat
Methyl-4-hydroxybenzoat
Formel: HOC₆H₄CO₂CH₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 270…280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Dichte: 1,1208 g/cm³ (137 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002352
CAS-Nummer: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 13,06129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84321052052f4be2a53d8d7ebac7fabe6fc5a435&vid=ede765fad275b2515a8c57ba4499bff313a18983&prid=web&clid=SAPDAM