4-Hydroxycumarin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 4-Hydroxy-2-benzopyron
C14230600
EHERC14230600EA 43 EUR
EHERC14230600
4-Hydroxycumarin
4-Hydroxycumarin
Formel: C₉H₆O₃
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Siedepunkt: 349 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 211…214 °C
MDL: MFCD00006856
CAS-Nummer: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2