7-Hydroxycumarin

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Umbelliferon, 7-Hydroxy-2-benzopyron

C14230700
EHERC14230700EA 45 EUR
EHERC14230700
7-Hydroxycumarin
7-Hydroxycumarin
Formel: C₉H₆O₃
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Siedepunkt: 382 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 204…206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006878
CAS-Nummer: 93-35-6
EINECS: 202-240-3
Merck Index: 12,09981

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR