4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diacetonalkohol
C14233000
EHERC14233000EA
40
EUR
EHERC14233000
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Formel:
(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃ Molecular Weight: 116,16 g/mol Siedepunkt: 166 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004471 CAS-Nummer: 123-42-2 EINECS: 204-626-7 UN: 1148 ADR: 3,III REACH: 01-2119473975-21 Merck Index: 13,02983 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...