2-Hydroxy-2-methylpropiophenon
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
2-Benzoyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one
C14233500
EHERC14233500EA
95
EUR
EHERC14233500
2-Hydroxy-2-methylpropiophenon
2-Hydroxy-2-methylpropiophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,2000 g/mol |
MDL:
MFCD00040710 CAS-Nummer: 7473-98-5 EINECS: 231-272-0 |