2-Hydroxy-1,4-naphthochinon
Lieferant: EHRENSTORFER
C14233800
EHERC14233800EA
61
EUR
EHERC14233800
2-Hydroxy-1,4-naphthochinon
2-Hydroxy-1,4-naphthochinon
Formel:
C₁₀H₆O₃ |
MDL:
MFCD00001678 CAS-Nummer: 83-72-7 EINECS: 201-496-3 |