2-Amino-5-nitrophenol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-4-nitroanilin
C14234100
EHERC14234100EA 38 EUR
EHERC14234100
2-Amino-5-nitrophenol
2-Amino-5-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
Molecular Weight: 154.13 g/mol
Schmelzpunkt: 207…208 °C
Dichte: 1.54 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007692
CAS-Nummer: 121-88-0
EINECS: 204-503-8