8-Chinolinol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 8-Hydroxyquinoline

C14249500
EHERC14249500EA 64 EUR
EHERC14249500
8-Chinolinol
8-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71,2 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006807
CAS-Nummer: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
Merck Index: 13,04869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752471e0b5caa5507eb8e74e8054dc401912b3ac&vid=ff81328b844178e10beffb1867c97da0d03eda22&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR