2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
5-(Trifluormethyl)pyridin-2-ol
C14253000
EHERC14253000EA
110
EUR
EHERC14253000
2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)pyridin
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄F₃NO Molecular Weight: 163,1 g/mol |
MDL:
MFCD00042315 CAS-Nummer: 33252-63-0 |