3-Hydroxy-5-methylisoxazol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Hymexazol
C14270000
EHERC14270000EA 126 EUR
EHERC14270000
3-Hydroxy-5-methylisoxazol
3-Hydroxy-5-methylisoxazole
Formel: C₄H₅NO₂
Molecular Weight: 99,09 g/mol
MDL: MFCD00144468
CAS-Nummer: 10004-44-1
EINECS: 233-000-6