Iminodiessigsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 2,2'-Azanediyldiacetic acid
C14285000
EHERC14285000EA 45 EUR
EHERC14285000
Iminodiessigsäure
Iminodiessigsäure
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,10 g/mol
MDL: MFCD00004280
CAS-Nummer: 142-73-4
EINECS: 205-555-4