3-Indolylacetonitril
Lieferant: EHRENSTORFER
C14300000
EHERC14300000EA 58 EUR
EHERC14300000
3-Indolylacetonitril
3-Indolylacetonitril
Formel: C₁₀H₈N₂
MDL: MFCD00005628
CAS-Nummer: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III