4-(3-Indolyl)butansäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 4-Indol-3-buttersäure, 4-(Indol-3-yl)buttersäure
C14310000
EHERC14310000EA 63 EUR
EHERC14310000
4-(3-Indolyl)butansäure
4-(3-Indolyl)butansäure
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Molecular Weight: 203,24 g/mol
Schmelzpunkt: 121…126 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005664
CAS-Nummer: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04987