3-(3-Indolyl)propionsäure

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 3-(Indol-3-yl)propionsäure, 3-Indolpropionsäure, 3-Indol-3-propionsäure

C14320000
EHERC14320000EA 68 EUR
EHERC14320000
3-(3-Indolyl)propionsäure
3-(3-Indolyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Schmelzpunkt: 129…132 °C
Dichte: 1,356 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005660
CAS-Nummer: 830-96-6
EINECS: 212-600-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR