4-Hydroxy-3,5-diiodbenzonitril
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Ioxynil
C14350000
EHERC14350000EA 60 EUR
EHERC14350000
4-Hydroxy-3,5-diiodbenzonitril
4-Hydroxy-3,5-diiodbenzonitril
Formel: C₇H₃I₂NO
Molecular Weight: 370,92 g/mol
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 212 °C
MDL: MFCD00016422
CAS-Nummer: 1689-83-4
EINECS: 216-881-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III