D(-)-Isoascorbinsäure

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Erythorbic acid, (R)-5-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, D-Isoascorbic acid

C14379000
EHERC14379000EA 42 EUR
EHERC14379000
D(-)-Isoascorbinsäure
D(-)-Isoascorbinsäure
Formel: C₆H₈O₆
Molecular Weight: 176,12 g/mol
MDL: MFCD00005378
CAS-Nummer: 89-65-6
EINECS: 201-928-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR