2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
Lieferant: EHRENSTORFER
C14394700
EHERC14394700EA 94 EUR
EHERC14394700
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
Formel: C₉H₁₄N₂O
Molecular Weight: 166.22 g/mol
Siedepunkt: 237
Schmelzpunkt: 107
Dichte: 0.99 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006128
CAS-Nummer: 24683-00-9
EINECS: 246-402-1