Isobuttersäure

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 2-Methylpropionsäure, 2-Methylpropansäure

C14395500
EHERC14395500EA 38 EUR
EHERC14395500
Isobuttersäure
Isobuttersäure
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002658
CAS-Nummer: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05172

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR