Methylisobutyrat
Lieferant: EHRENSTORFER
C14396000
EHERC14396000EA 39 EUR
EHERC14396000
Methylisobutyrat
Methylisobutyrat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
MDL: MFCD00008914
CAS-Nummer: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
UN: 1237
ADR: 3,II