DL-Isoleucin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
H-DL-Ile-OH
C14429000
EHERC14429000EA
36
EUR
EHERC14429000
DL-Isoleucin
DL-Isoleucin
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molecular Weight: 131,17 g/mol Schmelzpunkt: 275 °C Dichte: 1,255 g/cm³ (–123.15 °C) |
MDL:
MFCD00004268 CAS-Nummer: 443-79-8 EINECS: 207-139-8 Merck Index: 13,05198 |