Isophthalsäure

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 1,3-Benzoldicarbonsäure

C14447000
EHERC14447000EA 44 EUR
EHERC14447000
Isophthalsäure
Isophthalsäure
Formel: C₈H₆O₄
Molecular Weight: 166,13 g/mol
Siedepunkt: 119…121 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 345…348 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002516
CAS-Nummer: 121-91-5
EINECS: 204-506-4
Merck Index: 13,05216

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR