Dimethylisophthalat

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Isophthalsäuredimethylester

C14447300
EHERC14447300EA 48 EUR
EHERC14447300
Dimethylisophthalat
Dimethylisophthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194,19 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61…63 °C
Dichte: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008433
CAS-Nummer: 1459-93-4
EINECS: 215-951-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR