4-Isopropylanilin

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Cumidin

C14463000
EHERC14463000EA 35 EUR
EHERC14463000
4-Isopropylanilin
4-Isopropylanilin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,9526 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007900
CAS-Nummer: 99-88-7
EINECS: 202-797-2
UN: 1760
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02647

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR