N-Isopropylanilin
Lieferant: EHRENSTORFER
C14463100
EHERC14463100EA 43 EUR
EHERC14463100
N-Isopropylanilin
N-Isopropylanilin
Formel: C₆H₅NHCH(CH₃)₂
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00026347
CAS-Nummer: 768-52-5
EINECS: 212-196-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25a6ef05d2a86c1f6dda0fa1fd119d04c095270c&vid=a471ad092b6ba0c0493a15dff70701a2a84842cd&prid=web&clid=SAPDAM