Isopropylcyclohexan
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Hexahydrocumene
C14463600
EHERC14463600EA 41 EUR
EHERC14463600
Isopropylcyclohexan
Isopropylcyclohexan
Formel: C₉H₁₈
Molecular Weight: 126,24 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90 °C
Dichte: 0,8036 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001480
CAS-Nummer: 696-29-7
EINECS: 211-792-4
UN: 3295
ADR: 3,I