4-Isopropyl-m-kresol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 4-Isopropyl-3-methylphenol, 4-Isopropyl-3-hydroxytoluol
C14463650
EHERC14463650EA 86 EUR
EHERC14463650
4-Isopropyl-m-kresol
4-Isopropyl-m-kresol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,22 g/mol
MDL: MFCD00010704
CAS-Nummer: 3228-02-2
EINECS: 221-761-7