2-Isopropyl-3-methoxypyrazin
Lieferant: EHRENSTORFER
C14463700
EHERC14463700EA
87
EUR
EHERC14463700
2-Isopropyl-3-methoxypyrazin
2-Isopropyl-3-methoxypyrazin
Formel:
C₈H₁₂N₂O Molecular Weight: 152,1900 g/mol |
MDL:
MFCD00006135 CAS-Nummer: 25773-40-4 EINECS: 247-256-1 |