2-Isopropylphenol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 2-Hydroxycumol

C14463900
EHERC14463900EA 32 EUR
EHERC14463900
2-Isopropylphenol
2-Isopropylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 14…16 °C
Dichte: 0,995 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002224
CAS-Nummer: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
UN: 3145
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR