3-Isopropylphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
C14464000
EHERC14464000EA 27.67 EUR
EHERC14464000
3-Isopropylphenol
3-Isopropylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31 °C
CAS-Nummer: 618-45-1
EINECS: 210-551-0
UN: 2430
ADR: 8,II