4-Isopropylphenol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 4-Hydroxycumol

C14464100
EHERC14464100EA 27.93 EUR
EHERC14464100
4-Isopropylphenol
4-Isopropylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002372
CAS-Nummer: 99-89-8
EINECS: 202-798-8
UN: 2430
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR