5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-((2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4H-chromen-4-one, gelb, fest
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Isovitexin
C14479800-10MG
EHERC14479800-10MGEA
227
EUR
EHERC14479800-10MG
5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-((2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4H-chromen-4-one, gelb, fest
5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-((2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4H-chromen-4-one
Formel:
C₂₁H₂₀O₁₀ Molecular Weight: 432.38 g/mol Schmelzpunkt: 235...239 °C |
MDL:
MFCD00076044 CAS-Nummer: 38953-85-4 |