Ketoprofen
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid
C14532100
EHERC14532100EA
99
EUR
EHERC14532100
Ketoprofen
Ketoprofen
Formel:
C₁₆H₁₄O₃ Molecular Weight: 254,29 g/mol |
MDL:
MFCD00055790 CAS-Nummer: 22071-15-4 EINECS: 244-759-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |