Lansoprazol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 2-(((3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)-1H-benzo[d]imidazole
C14592500
EHERC14592500EA 119 EUR
EHERC14592500
Lansoprazol
Lansoprazol
Formel: C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S
Molecular Weight: 369,36 g/mol
MDL: MFCD00866873
CAS-Nummer: 103577-45-3