DL-Leucin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: (±)-Leucin, DL-α-Amino-γ-methylvaleriansäure, (±)-α-Amino-γ-methylvaleriansäure, (±)-2-Amino-4-methylpentansäure
C14629300
EHERC14629300EA 35 EUR
EHERC14629300
DL-Leucin
DL-Leucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131,17 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063087
CAS-Nummer: 328-39-2
EINECS: 206-328-2
Merck Index: 13,05470