Linuron (N-(3,4-Dichlorphenyl)-N'-methoxy,N'-methylharnstoff)
Lieferant: EHRENSTORFER
C14640000
EHERC14640000EA
46
EUR
EHERC14640000
Linuron (N-(3,4-Dichlorphenyl)-N'-methoxy,N'-methylharnstoff)
Linuron (N-(3,4-Dichlorphenyl)-N'-methoxy,N'-methylharnstoff)
Formel:
C₉H₁₀Cl₂N₂O₂ |
CAS-Nummer:
330-55-2 EINECS: 206-356-5 |