Maleinsäure-bis-(2-ethylhexylester)

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: Maleic Acid Di(2-ethylhexyl) Ester, Maleic Acid Dioctyl Ester, Bis(2-ethylhexyl) maleate, Di(2-ethylhexyl) Maleate

C14727000
EHERC14727000EA 36 EUR
EHERC14727000
Maleinsäure-bis-(2-ethylhexylester)
Bis(2-ethylhexyl)maleate

Bitte beachten Laboratory use only.

Formel: C₂₀H₃₆O₄
Molecular Weight: 340.50 g/mol
Siedepunkt: 345 °C
Schmelzpunkt: –60 °C
Flammpunkt: 185 °C
MDL: MFCD00027250
CAS-Nummer: 142-16-5
UN: 3082
ADR: 9 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR